3-(Carbamimidoylthio)-1-propanesulphonic acid ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C2982-25G
C2982-100G
TCIAC2982-25GEA
64
EUR
TCIAC2982-25G
TCIAC2982-100G
3-(Carbamimidoylthio)-1-propanesulphonic acid ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-(Carbamimidoylthio)-1-propanesulphonic acid
Formula:
C₄H₁₀N₂O₃S₂ Pto. de fusión: 257°C |
Número MDL:
MFCD00085942 Núm. CAS: 21668-81-5 EINECS: 244-520-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |