Ácido 3-cloroisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
C2983-5G C2983-25G
TCIAC2983-5GEA 70 EUR
TCIAC2983-5G TCIAC2983-25G
Ácido 3-cloroisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloroisonicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Número MDL: MFCD03094685
Núm. CAS: 88912-27-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %