N-(3-Chlorophenyl)-3-oxobutyramide ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2984-200MG
C2984-1G
TCIAC2984-200MGEA
55
EUR
TCIAC2984-200MG
TCIAC2984-1G
N-(3-Chlorophenyl)-3-oxobutyramide ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(3-Chlorophenyl)-3-oxobutyramide
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO₂ |
Número MDL:
MFCD00018440 Núm. CAS: 2415-87-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |