4-Cloro-6-fluoroquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2989-1G
C2989-5G
TCIAC2989-1GEA
59
EUR
TCIAC2989-1G
TCIAC2989-5G
4-Cloro-6-fluoroquinolina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-6-fluoroquinolina
Formula:
C₉H₅ClFN |
Número MDL:
MFCD00278783 Núm. CAS: 391-77-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |