(3-Carbamoylphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C2992-1G C2992-5G
TCIAC2992-1GEA 72 EUR
TCIAC2992-1G TCIAC2992-5G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₈BNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411948
Núm. CAS: 351422-73-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %