2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-Propanediol ester, 2-Cyanophenylboronic acid 1,3-Propanediol ester
C2993-1G
C2993-5G
TCIAC2993-1GEA
33
EUR
TCIAC2993-1G
TCIAC2993-5G
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester ≥97.0% (por GC)
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formula:
C₁₀H₁₀BNO₂ MW: 187,00 g/mol |
Número MDL:
MFCD04039012 Núm. CAS: 172732-52-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...