5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 5-Chloro-7-azaindole

C2996-1G C2996-5G
TCIAC2996-1GEA 54 EUR
TCIAC2996-1G TCIAC2996-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Número MDL: MFCD06659676
Núm. CAS: 866546-07-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR