3-Cloroisonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2998-1G C2998-5G
TCIAC2998-1GEA 38 EUR
TCIAC2998-1G TCIAC2998-5G
3-Cloroisonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Cloroisonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Número MDL: MFCD05663706
Núm. CAS: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C