2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
C2999-1G
C2999-5G
TCIAC2999-1GEA
28
EUR
TCIAC2999-1G
TCIAC2999-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formula:
C₆H₂ClF₃IN MW: 307,44 g/mol |
Número MDL:
MFCD01862099 Núm. CAS: 505084-55-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...