5-Cloro-2-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
C3000-1G C3000-5G
TCIAC3000-1GEA 36 EUR
TCIAC3000-1G TCIAC3000-5G
5-Cloro-2-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Número MDL: MFCD08277271
Núm. CAS: 31181-89-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C