2-Chlorobenzyl thiocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3003-5G C3003-1G
TCIAC3003-5GEA 239 EUR
TCIAC3003-5G TCIAC3003-1G
2-Chlorobenzyl thiocyanate ≥98.0% (por GC)
2-Chlorobenzyl thiocyanate
Formula: C₈H₆ClNS
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD09025671
Núm. CAS: 2082-66-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %