4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5'-(4-Chlorophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
C3008-200MG
C3008-1G
TCIAC3008-200MGEA
39
EUR
TCIAC3008-200MG
TCIAC3008-1G
4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formula:
C₂₄H₁₇Cl MW: 340,85 g/mol |
Núm. CAS:
116941-51-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |