Combretastatin A4 Phosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fosbretabulin disodium salt, Disodium (Z)-2-methoxy-5-(3,4,5-trimethoxystyryl)phenyl phosphate
C3009-20MG C3009-100MG
TCIAC3009-20MGEA 93 EUR
TCIAC3009-20MG TCIAC3009-100MG
Combretastatin A4 Phosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Combretastatin A4 Phosphate disodium salt
Formula: C₁₈H₁₉Na₂O₈P
MW: 440,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00943911
Núm. CAS: 168555-66-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%