2-Cloro-N,N-dimetilacetamida ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3011-25G
C3011-5G
TCIAC3011-25GEA
84
EUR
TCIAC3011-25G
TCIAC3011-5G
2-Cloro-N,N-dimetilacetamida ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-N,N-dimetilacetamida
Formula:
C₄H₈ClNO MW: 121.57 g/mol Pto. Ebullición: 100°C Pto. de fusión: 18°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00039360 Núm. CAS: 2675-89-0 EINECS: 220-224-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |