2-Cloro-N-metilacetamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3014-5G C3014-25G
TCIAC3014-5GEA 51 EUR
TCIAC3014-5G TCIAC3014-25G
2-Cloro-N-metilacetamida ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-N-metilacetamida
Formula: C₃H₆ClNO
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD00018913
Núm. CAS: 96-30-0
EINECS: 202-497-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C