Carteolol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone hydrochloride
C3015-50MG C3015-250MG
TCIAC3015-50MGEA 81 EUR
TCIAC3015-50MG TCIAC3015-250MG
Carteolol hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Carteolol hydrochloride
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
Pto. de fusión: 278°C
Número MDL: MFCD00941499
Núm. CAS: 51781-21-6
EINECS: 257-415-7
Índice Merck: 14,01866
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %