4-Chloro-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3016-1G C3016-5G
TCIAC3016-1GEA 55 EUR
TCIAC3016-1G TCIAC3016-5G
4-Chloro-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2,6-diphenylpyrimidine
Formula: C₁₆H₁₁ClN₂
MW: 266,73 g/mol
Número MDL: MFCD00234890
Núm. CAS: 29509-91-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82c6eae21467d60626fabab65bf578291c40f2fb&vid=82c6eae21467d60626fabab65bf578291c40f2fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C