6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3017-1G
C3017-5G
TCIAC3017-1GEA
144
EUR
TCIAC3017-1G
TCIAC3017-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formula:
C₆H₄ClNO |
Número MDL:
MFCD09832941 Núm. CAS: 54087-03-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |