3-Cloropiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3022-1G C3022-5G
TCIAC3022-1GEA 21 EUR
TCIAC3022-1G TCIAC3022-5G
3-Cloropiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Cloropiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD03788834
Núm. CAS: 38180-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C