2-Cloro-4-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3024-1G C3024-5G
TCIAC3024-1GEA 24 EUR
TCIAC3024-1G TCIAC3024-5G
2-Cloro-4-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-metoxipiridina
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Número MDL: MFCD02093951
Núm. CAS: 17228-69-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %