2-Ciano-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 6-Metilpiridina-2-carbonitrilo, 6-Ciano-2-picolina
C3025-1G C3025-5G
TCIAC3025-1GEA 27 EUR
TCIAC3025-1G TCIAC3025-5G
2-Ciano-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Ciano-6-metilpiridina
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00190586
Núm. CAS: 1620-75-3
EINECS: 216-588-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C