Isocianato de 3-cloropropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3027-1G C3027-5G
TCIAC3027-1GEA 59 EUR
TCIAC3027-1G TCIAC3027-5G
Isocianato de 3-cloropropilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 3-cloropropilo
Formula: C₄H₆ClNO
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010384
Núm. CAS: 13010-19-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f5002cde13a85ec620dada2f3a12d5c4e04415&vid=b0f5002cde13a85ec620dada2f3a12d5c4e04415&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %