Cefmetazole sodium ≥92.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cefmetazole sodium salt
C3029-250MG C3029-1G
TCIAC3029-250MGEA 51 EUR
TCIAC3029-250MG TCIAC3029-1G
Cefmetazole sodium ≥92.0% (by HPLC)
Cefmetazole sodium
Formula: C₁₅H₁₆N₇NaO₅S₃
Número MDL: MFCD00214260
Núm. CAS: 56796-39-5
Índice Merck: 14,01926
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +73.0 to +85.0 deg (C=1, H2O)