Ácido dietilentriaminopentaacético 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, Ácido N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacético
114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 230 EUR
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Ácido dietilentriaminopentaacético 98+%
Ácido dietilentriaminopentaacético
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Densidad: 1.56 g/cm³
Pto. de inflamación: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004289
Núm. CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
Índice Merck: 13,07202
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %