Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(4-cloro-2-fluorofenil)borano
C3048-1G C3048-5G
TCIAC3048-1GEA 25 EUR
TCIAC3048-1G TCIAC3048-5G
Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
Pto. de fusión: 250°C
Número MDL: MFCD02684293
Núm. CAS: 160591-91-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %