2-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C3049-1G C3049-5G
TCIAC3049-1GEA 22 EUR
TCIAC3049-1G TCIAC3049-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Pto. de fusión: 202°C
Número MDL: MFCD03411936
Núm. CAS: 145349-62-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %