5-Cyano-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
C3050-1G C3050-5G
TCIAC3050-1GEA 30 EUR
TCIAC3050-1G TCIAC3050-5G
5-Cyano-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Cyano-2-methylpyridine
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 217°C
Número MDL: MFCD00038042
Núm. CAS: 3222-48-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C