3-Cloro-5-fluoroanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3052-1G
C3052-5G
TCIAC3052-1GEA
35
EUR
TCIAC3052-1G
TCIAC3052-5G
3-Cloro-5-fluoroanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-5-fluoroanilina
Formula:
C₆H₅ClFN Pto. Ebullición: 98°C |
Número MDL:
MFCD03407962 Núm. CAS: 4863-91-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |