Ácido 3-cloro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
C3056-1G
C3056-5G
TCIAC3056-1GEA
39
EUR
TCIAC3056-1G
TCIAC3056-5G
Ácido 3-cloro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-cloro-4-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₈BClO₃ MW: 186,40 g/mol |
Número MDL:
MFCD04039888 Núm. CAS: 175883-60-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |