Carbinoxamine Maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Carbinoxamine maleate salt
C3057-5G C3057-25G
TCIAC3057-5GEA 38 EUR
TCIAC3057-5G TCIAC3057-25G
Carbinoxamine Maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Carbinoxamine Maleate
Formula: C₁₆H₁₉ClN₂O·C₄H₄O₄
MW: 406,86 g/mol
Número MDL: MFCD00082461
Núm. CAS: 3505-38-2
EINECS: 222-498-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01799
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 121.0 deg-C