4-Cloro-8-(trifluorometil)quinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3067-1G C3067-5G
TCIAC3067-1GEA 93 EUR
TCIAC3067-1G TCIAC3067-5G
4-Cloro-8-(trifluorometil)quinolina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-8-(trifluorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Número MDL: MFCD00134578
Núm. CAS: 23779-97-7
EINECS: 245-880-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C