5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3068-5G C3068-25G
TCIAC3068-5GEA 26 EUR
TCIAC3068-5G TCIAC3068-25G
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O
Número MDL: MFCD02093793
Núm. CAS: 53786-28-0
EINECS: 258-771-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C