Alcohol 4-cloro-2-metilbencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3069-1G
C3069-5G
TCIAC3069-1GEA
43
EUR
TCIAC3069-1G
TCIAC3069-5G
Alcohol 4-cloro-2-metilbencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-cloro-2-metilbencilico
Formula:
C₈H₉ClO |
Número MDL:
MFCD06201140 Núm. CAS: 129716-11-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |