4-Chloro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C3071-1G C3071-5G
TCIAC3071-1GEA 29 EUR
TCIAC3071-1G TCIAC3071-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Pto. de fusión: 258°C
Número MDL: MFCD02683104
Núm. CAS: 161950-10-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %