(Chloromethyl)trimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3073-5G C3073-25G
TCIAC3073-5GEA 46 EUR
TCIAC3073-5G TCIAC3073-25G
(Chloromethyl)trimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
(Chloromethyl)trimethoxysilane
Formula: C₄H₁₁ClO₃Si
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de inflamación: –3°C
Número MDL: MFCD00468107
Núm. CAS: 5926-26-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %