2-Cloro-6-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3074-1G
C3074-5G
TCIAC3074-1GEA
27
EUR
TCIAC3074-1G
TCIAC3074-5G
2-Cloro-6-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-6-nitrofenol
Formula:
C₆H₄ClNO₃ |
Número MDL:
MFCD00024233 Núm. CAS: 603-86-1 EINECS: 210-061-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |