3'-Cloro-4'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3076-1G
C3076-5G
TCIAC3076-1GEA
37
EUR
TCIAC3076-1G
TCIAC3076-5G
3'-Cloro-4'-hidroxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Cloro-4'-hidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₇ClO₂ |
Número MDL:
MFCD00663621 Núm. CAS: 2892-29-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |