Ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 2-cloro-p-anísico
C3077-1G C3077-5G
TCIAC3077-1GEA 27 EUR
TCIAC3077-1G TCIAC3077-5G
Ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
Número MDL: MFCD00085943
Núm. CAS: 21971-21-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C