2-Cloroisonicotinamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3079-1G
C3079-5G
TCIAC3079-1GEA
27
EUR
TCIAC3079-1G
TCIAC3079-5G
2-Cloroisonicotinamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Cloroisonicotinamida
Formula:
C₆H₅ClN₂O |
Número MDL:
MFCD00221401 Núm. CAS: 100859-84-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 196.0 to 200.0 deg-C |