3-Chloro-2-ethoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3081-1G C3081-5G
TCIAC3081-1GEA 88 EUR
TCIAC3081-1G TCIAC3081-5G
3-Chloro-2-ethoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-2-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,60 g/mol
Número MDL: MFCD09702462
Núm. CAS: 177743-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aff035a8cbc0bb9027b123d44c439d8604109a4&vid=0aff035a8cbc0bb9027b123d44c439d8604109a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %