3-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3083-1G
C3083-5G
TCIAC3083-1GEA
25
EUR
TCIAC3083-1G
TCIAC3083-5G
3-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula:
C₇H₄ClNO MW: 153,57 g/mol |
Número MDL:
MFCD01567246 Núm. CAS: 2315-81-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |