3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile, 3-(4-Chlorobutyl)-5-cyanoindole
C3086-1G C3086-5G
TCIAC3086-1GEA 35 EUR
TCIAC3086-1G TCIAC3086-5G
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile ≥97.0% (por GC)
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₃H₁₃ClN₂
Número MDL: MFCD09833261
Núm. CAS: 143612-79-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C