4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
C3087-5G C3087-25G
TCIAC3087-5GEA 42 EUR
TCIAC3087-5G TCIAC3087-25G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00006083
Núm. CAS: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %