2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3089-1G C3089-5G
TCIAC3089-1GEA 40 EUR
TCIAC3089-1G TCIAC3089-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Número MDL: MFCD06255171
Núm. CAS: 72587-15-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %