1-Cloro-4-etilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3091-5G C3091-25G
TCIAC3091-5GEA 74 EUR
TCIAC3091-5G TCIAC3091-25G
1-Cloro-4-etilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-4-etilbenceno
Formula: C₈H₉Cl
Pto. Ebullición: 184°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00040855
Núm. CAS: 622-98-0
EINECS: 210-763-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %