(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3092-5ML C3092-25ML
TCIAC3092-5MLEA 23 EUR
TCIAC3092-5ML TCIAC3092-25ML
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (por GC)
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane
Formula: C₈H₁₉ClO₂Si
MW: 210,77 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Número MDL: MFCD05663910
Núm. CAS: 13501-76-3
EINECS: 236-828-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f844571533d10ee0d8d778aa16d6c524f3cc1852&vid=f844571533d10ee0d8d778aa16d6c524f3cc1852&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %