3'-Cloro-4'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3093-1G
C3093-5G
TCIAC3093-1GEA
37
EUR
TCIAC3093-1G
TCIAC3093-5G
3'-Cloro-4'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Cloro-4'-metoxiacetofenona
Formula:
C₉H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 148°C |
Número MDL:
MFCD04973413 Núm. CAS: 37612-52-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 74.0 to 78.0 deg-C |