3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-4-methylumbelliferone, 3-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin
C3098-1G
C3098-5G
TCIAC3098-1GEA
71
EUR
TCIAC3098-1G
TCIAC3098-5G
3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin
Formula:
C₁₀H₇ClO₃ MW: 210,61 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006851 Núm. CAS: 6174-86-3 EINECS: 228-217-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 241.0 to 245.0 deg-C |