3-Chlorophenyl acetylene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3099-1G
C3099-5G
TCIAC3099-1GEA
24
EUR
TCIAC3099-1G
TCIAC3099-5G
3-Chlorophenyl acetylene ≥97.0% (por GC)
3-Chlorophenyl acetylene
Formula:
C₈H₅Cl Pto. Ebullición: 72°C Pto. de inflamación: 62°C |
Número MDL:
MFCD03839984 Núm. CAS: 766-83-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |