Clinofibrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C3100-200MG
C3100-1G
TCIAC3100-200MGEA
74
EUR
TCIAC3100-200MG
TCIAC3100-1G
Clinofibrate ≥98.0% (by HPLC)
Clinofibrate
Formula:
C₂₈H₃₆O₆ |
Número MDL:
MFCD00865769 Núm. CAS: 30299-08-2 Índice Merck: 14,02357 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |